Learn More
Ansell Guantes de nitrilo no estériles BioClean™ Synergy
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Descripción
- Resistentes a una amplia variedad de productos químicos
- Sin polvo, azufre ni aceleradores
- Puño con reborde
- Fáciles de poner junto con otro guante
- Embalaje EasyTear sin partículas
- Fabricados en una planta con certificación ISO 9001:2015 y certificados (EU)2016/425 de módulo D
- Cumplen con la categoría 3 de la normativa (EU)2016/425 sobre equipos de protección individual de diseño complejo conforme a la directiva
- Procesados en un entorno NEBB con certificado ISO Clase 4
- Cumplen con los requisitos de la norma europea sobre guantes EN 420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 y EN421:2010
- Sus propiedades físicas cumplen con la norma europea sobre guantes de uso médico EN 455-2:2015
- Adecuados para el contacto con alimentos secos, alcohólicos y ácidos. Normativa (CE)1935/2004 y (CE) 2023/2006
Especificaciones
Especificaciones
Accelerator Free | Sí |
Color | Verde |
Latex Free | No |
Material | Nitrilo |
Tamaño | M |
Esterilidad | No estéril |
Cantidad | 100 unidades por cada bolsa de PE interior sellada; una bolsa de PE interior por bolsa de PE exterior sellada; 10 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (1000 unidades) |
Longitud (imperial) | 12 in |
Longitud (métrico) | 300 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Nitritex Bioclean glove range
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
24-3090 | Certificado de conformidad | 25/03/2025 | BSAN-M |
24-3086 | Certificado de conformidad | 25/03/2025 | BSAN-M |
24-7093 | Certificado de conformidad | 25/02/2025 | BSAN-M |
24-2638 | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | BSAN-M |
24-1910 | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | BSAN-M |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
29Hours
12Minutes
30Seconds
13New Offer Ahorre hasta un 92%
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.
Título del producto
Ansell Guantes de nitrilo no estériles BioClean™ Synergy >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido