Learn More
Isofield™ NS300 Non-Sterile Nitrile Cleanroom Gloves - ISO Class 4/5 Compatible
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Descripción
- Non-sterile nitrile Cleanroom gloves
- 300 mm (12 in.) wrist length
- Accelerator Free
- Ambidextrous
- White color
- Textured fingers
- Beaded cuff
- Low endotoxin levels
- IPA resistant ink pouches
- Acceptable Quality Level (AQL) 1.5
- Low Particle Count ≥ 0.5 μm (counts/cm2) <900
- Type B Chemical Splash Protection (K, P, T)
Technical and Documentation Compliance
- COA, COC Available for download online
- Chemical innocuousness EN ISO 21420:2020
- Sizing and dexterity EN ISO 21420:2020 and EN ISO 374-2:2019
- Air leak and water leak EN ISO 374-2:2019
- Chemical degradation EN ISO 374-4:2019
- Chemical permeation EN 16523-1:2015+A1:2018
- Viral penetration EN 16604:2004
- Endotoxin test EN 455-3
- EU type certificate EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Meets The applicable essential health and safety requirements of Annex II of the PPE Regulation (EU) 2016/425 as a Category III product
- UKCA type certificate EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Meets The applicable essential health and safety requirements of PPE Regulation (2016/425) as brought into UK law and amended as a Category III product
Especificaciones
Especificaciones
Chlorinated | Sí |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Accelerator Free | Sí |
AQL | 1.5 |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
Finger Thickness (English) | 5.51 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.14 mm |
Hand | Ambidiestro |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Título del producto
Isofield™ NS300 Non-Sterile Nitrile Cleanroom Gloves - ISO Class 4/5 Compatible >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido