Learn More
Thermo Scientific™ BIOS 16 and A Bioprocessing Centrifuges with Innovative GreenCool Technology
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific BIOS 16 and A Bioprocessing Centrifuges combine high capacity with innovative GreenCool Technology, helping ensure flexible, high-throughput bioprocessing while reducing environmental impact. Offering up to 16 L capacity per run with a wide range of bottles and bioprocess container.
Marca:  Thermo Scientific™ 75008620
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30286545
  • 52002.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
10 x 1000 mL
BIOS A Large Capacity
Sorvall
12,000 x g
6,250 rpm
200/240 V
CFC free
Certificados
Ver productos accesorios
One moment while we fetch your results.
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ BIOS 16 and A Bioprocessing Centrifuges with Innovative GreenCool Technology > Bioprocessing Centrifuge, Large Capacity, BIOS A, Innovative GreenCool Technology, 200-240V 50/60Hz