Learn More
Brand™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato ámbar de Clase A Blaubrand™
Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar y de acuerdo a las normas DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de vidrio de borosilicato ámbar clase A BRAND™ Blaubrand™ incluye un tapón de polipropileno, reemplazable por un tapón de vidrio ámbar. El matraz oscuro protege contra el deterioro de líquidos sensibles a la luz. Incluye número de lote y certificado. También hay disponibles bajo solicitud certificados de USP individuales y de lote.
63.40€ - 117.00€
Especificaciones
Calibración | Calibrado «para contener» |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Color | Ámbar |
Material | Vidrio de borosilicato |
N.º por caja | 2 unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Estilo de cuello | Límite de error | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Estilo de cuello | Límite de error | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11843192
|
Brand™
37402 |
10 ml | 10/19 | Ancha | ±0,04 ml |
66.20€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11818371
|
Brand™
37401 |
5 ml | 10/19 | Ancha | ±0,04 ml |
68.95€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11894160
|
Brand™
37403 |
20 ml | 10/19 | Estrecha | ±0,04 ml |
63.40€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11804170
|
Brand™
37404 |
25 ml | 10/19 | Estrecha | ±0,04 ml |
83.20€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
11854020
|
Brand™
37406 |
50 ml | 14/23 | Ancha | ±0.10 ml |
78.60€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
11834170
|
Brand™
37405 |
50 ml | 12/21 | Estrecha | ±0,06 ml |
66.15€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11864020
|
Brand™
37407 |
100 ml | 14/23 | Estrecha | ±0.10 ml |
105.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
11834180
|
Brand™
37408 |
200 ml | 14/23 | Estrecha | ±0.15 ml |
97.20€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11874020
|
Brand™
37409 |
250 ml | 14/23 | Estrecha | ±0.15 ml |
92.75€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11884020
|
Brand™
37410 |
500 ml | 19/26 | Estrecha | ±0,25 ml |
117.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10399800
|
Brand™
37411 |
1000 ml | 24/29 | Estrecha | ±0.4 ml |
94.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar.
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
- Calibrado para contener (TC, In)
- El vidrio oscuro protege contra el deterioro de líquidos sensibles a la luz.
- Incluye tapón de polipropileno, pero es intercambiable con tapón de vidrio ámbar.
- Se incluyen número de lote y certificado. También hay disponibles bajo solicitud certificados de USP individuales y certificados de lote de USP.
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Ámbar | |
2 unidad |
Polipropileno | |
Vidrio de borosilicato | |
A |