Learn More
BRAND™ Probetas mezcladoras de vidrio de borosilicato de clase A BLAUBRAND™
Incluye tapón de polipropileno y base hexagonal. Las probetas mezcladoras de vidrio de borosilicato de clase ABRAND™ Blaubrand™ están calibradas para contener el líquido dentro del recipiente.
54.15€ - 146.00€
Especificaciones
Tipo base | Hexagonal |
---|---|
Calibración | Para el almacenamiento |
Color de escala | Azul |
Forma | Redondo |
Tipo | Probeta mezcladora graduada |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11788138
|
BRAND™
32438 |
100 ml |
127.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10757791
|
BRAND™
32462 |
1000 ml |
129.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11828341
|
BRAND™
32408 |
10 ml |
54.15€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11838341
|
BRAND™
32420 |
25 ml |
57.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11848341
|
BRAND™
32428 |
50 ml |
64.80€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11858341
|
BRAND™
32448 |
250 ml |
105.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11868341
|
BRAND™
32454 |
500 ml |
146.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Hechos de vidrio de borosilicato (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
- Calibrado para contener (TC, In)
- Incluye tapón de polipropileno y base hexagonal
- Altura sin tapón
- Todas las probetas BLAUBRAND™ se entregan con el número de lote y se incluyen un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante
- Previa solicitud también hay disponible certificado individual, un certificado individual UPS o un certificado de calibración de DAkkS
Especificaciones
Hexagonal | |
Azul | |
Probeta mezcladora graduada | |
DIN EN ISO 4788 | |
Graduaciones de esmalte azul |
Para el almacenamiento | |
Redondo | |
Vidrio de borosilicato | |
Clase B | |
Esterilizable en autoclave |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BRAND™ Probetas mezcladoras de vidrio de borosilicato de clase A BLAUBRAND™