Learn More
Bureta automática de vidrio de borosilicato
Marca: Pyrex 3396/06AS
249.85 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Con función de puesta a cero automática
- Funcionamiento sencillo: para llenar la bureta, aplique una ligera presión positiva a la parte inferior del brazo lateral. Para poner a cero, libere la presión para permitir que el exceso de líquido vuelva extraerse con sifón en el frasco
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™, que es resistente a productos químicos
- Graduaciones en esmalte blanco
- Llave de paso de PTFE de 1,5 mm de diámetro
- Los siguientes accesorios se venden por separado: Depósito de vidrio (3297/12) y bola de soplado de caucho para buretas automáticas de clase AS (3297/14AS)
Especificaciones
Bureta automática con tira Schellbach | |
50 mL |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31