Learn More
Fisherbrand™ Probeta graduada de vidrio borosilicatado con tapón
Impresos con graduaciones de cerámica de color azul para mejorar la visibilidad. Las probetas graduadas de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ con tapón proporcionan una solución fiable para la medición y la mezcla de líquidos en un laboratorio.
Marca: Fisherbrand™ FB55233
108.35 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Impresos con graduaciones de cerámica de color azul para mejorar la visibilidad. Las probetas graduadas de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ con tapón proporcionan una solución fiable para la medición y la mezcla de líquidos en un laboratorio.
- Características: base hexagonal resistente, marcas cerámicas azules, amplia gama de capacidades
- Tapón hexagonal: polipropileno azul de alta resistencia con ajuste firme para mezclar
- Clase B
- Cumple: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Especificaciones
Hexagonal | |
ISO 4788 | |
390 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
500 ml | |
Cerámica azul | |
Esterilizable en autoclave |
Azul | |
Clase B | |
Probeta de medición graduada | |
48 mm | |
Tapón | |
5 ml | |
±5 ml |