Learn More
Trajan™ Columnas capilares BPX5 para GC
MS premium, fase de bajo sangrado diseñada para ofrecer robustez y adecuada para una gran variedad de aplicaciones
Marca: Trajan™ 054133
Descripción
- Sangrado muy bajo
- Alta temperatura
- No polar
- Ideal para GCMS
- Se puede utilizar para pesticidas, herbicidas, hidrocarburos, aminas y fenoles
Especificaciones
370 °C | |
0,53 mm | |
G27, G36, G41 | |
De - 40 °C a + 360/370 °C | |
12 m | |
No polar |
Enlace pi con los grupos aromáticos de fenilo | |
5 % de fenilpolisilfenilenosiloxano | |
Análisis de ultratrazas, Análisis de pesticidas y herbicidas, Hidrocarburos, Análisis de disolventes, Fenoles, Aminas, GC/MS | |
0,25 μm | |
BPX5 | |
Sílice fundido |