Learn More
Brady™ Cinta de impresora de transferencia térmica de la serie 6000, impresora IP™ compatible
La cinta de impresora de transferencia térmica de la serie 6000 (impresora IP™ compatible) es una cinta de alta densidad con excelente resistencia a disolventes, alta resistencia al calor y gran resistencia a los arañazos.
Marca: Brady™ 065959
248.90 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Includes:
- Spindle
Descripción
- Cinta de un color para imprimir un solo color en una etiqueta
- La formulación con resina sin halógenos de la serie R6000 ofrece una excelente resistencia a disolventes, arañazos y calor cuando se imprime en el material de etiqueta adecuado
- Recomendadas para que se impriman en rollos de etiquetas brillantes o muy lisas, como poliéster ultraagresivo B-483 y poliéster permanente B-423 de Brady™
- Combine los materiales de etiquetas Brady con su serie de cintas recomendada para obtener un rendimiento de leyenda superior
Compliance
Compatibilidad con RoHS: Pass 2002/95/CE
Especificaciones
RoHS 2002/95/CE | |
Cinta de impresora de transferencia térmica sin halógenos de la serie 6000 en color negro - Impresora Brady IP habilitada | |
Compatible con IP™ | |
Lado de tinta fuera | |
Impresoras IP300 e IP600 | |
1 unidad | |
984 ft | |
4,33 in | |
1 in |
IP-R6007HF | |
Negro | |
Resina | |
No estéril | |
Huso mitótico | |
299,92 m x 109,9 mm | |
299,92 m | |
11 cm | |
2,54 cm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers