Learn More
BRAND™ Dispensador para frascos Seripettor™ Pro
Diseñados para manejar una variedad de líquidos más amplia que los pipeteadores seripettor normales
384.00€ - 493.00€
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador para parte superior de frascos Seripettor Pro
Exactitud ≤±1,2 %
Densidad Hasta 2,2 g/cm3
Incluye Tubo de descarga, tubo de llenado telescópico, cartucho de dispensación de repuesto, herramienta de montaje, adaptadores de polipropileno de GL45/33 mm y GL45/38 mm, manual de funcionamiento
Precisión ≤0,2%
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Volumen (métrico) Incrementos Grado de viscosidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Incrementos Grado de viscosidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10446403
Ver documentos
BRAND™
4720450
De 2,5 a 25 ml 0,5 mL 75 mm 2/s
493.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10588153
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
4720440
De 1 a 10 ml 0,2 mL 150 mm 2/s
384.00€
cada uno
10419894
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
4720420
De 0,2 a 2 ml 0,04 mL 1000 mm 2/s
384.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El cartucho de dispensación de limpieza de fácil sustitución es especialmente apto para líquidos que tienden a formar cristales
  • El cartucho de cambio rápido facilita el mantenimiento y reduce los costes de servicio durante su vida útil
  • El conjunto de bomba con resorte resistente a la corrosión tiene un manguito superior opaco que protege el líquido de la luz UV durante las operaciones de dispensación
  • El tubo de llenado telescópico se ajusta a numerosos frascos sin recorte
  • El tapón de seguridad roscado se coloca y retira con un giro rápido
  • El pistón cargado por resorte permite el manejo semiautomático con una sola mano
Los líquidos no aptos para seripettor pro incluyen, entre otros:
  • Ácido fluorhídrico y otros productos químicos que atacan al polietileno de alta densidad, PTFE, ETFE, FEP, PFA, alúmina-cerámica, platino-iridio y vidrio de borosilicato
  • Disulfuro de carbono
  • La densidad supera los 2.2 g/cm
  • La viscosidad supera los 300 mm2/s (instrumento de 2 ml), 150 mm2/s (instrumento de 10 ml), 75 mm2/s (instrumento de 25 ml)
  • Presión de vapor de hasta 500 mbar
La temperatura del instrumento y de los reactivos debe estar entre los 15 ° y 40 °C (59 ° y 104 °F).
Medios de cultivo de agar a 60 °C (140 °F).
Información de órdenes
El pistón y el cilindro reemplazables están permanentemente conectados como un módulo de cartucho para mayor seguridad. Si el pistón, el cilindro o el cierre resultan dañados, solo tiene que sustituir el cartucho en segundos y sin herramientas.
Especificaciones
Especificaciones
Dispensador para parte superior de frascos Seripettor Pro
Hasta 2,2 g/cm3
≤0,2%
De 15 °C a 40 °C
1 año
≤±1,2 %
Tubo de descarga, tubo de llenado telescópico, cartucho de dispensación de repuesto, herramienta de montaje, adaptadores de polipropileno de GL45/33 mm y GL45/38 mm, manual de funcionamiento
De 59° a 104 °F
Hasta 500 mbar
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BRAND™ Dispensador para frascos Seripettor™ Pro