Learn More
BRAND™ Pipeteadores transferpettor™
Manipule medios difíciles de pipetear como líquidos viscosos, espumosos o de alta presión de vapor con precisión y exactitud. Los pipeteadores de transferpettor™ utilizan un pistón bien ajustado con junta en contacto directo con el líquido aspirado, por lo que los resultados son reproducibles. Las paredes se limpian hasta la última gota y las puntas se pueden utilizar repetidamente.
Marca: BRAND™ 702810
377.29 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Includes: Una punta y un cierre; hay disponibles cierres y puntas de repuesto.
Descripción
Manipule medios difíciles de pipetear como líquidos viscosos, espumosos o de alta presión de vapor con precisión y exactitud. Los líquidos deben ser compatibles con polipropileno y polietileno de alta densidad. Cuatro modelos codificados por colores cubren un intervalo de 100 μl a 10 ml.
- El pistón ajustado con junta está en contacto directo con el líquido aspirado para que los resultados sean reproducibles
- Las paredes se limpian hasta la última gota y las puntas se pueden utilizar repetidamente
- Exactitud: ≤±0,5%
- Reproducibilidad: ≤0,2%
- Presión máxima de entrada: 500 milibares
- Viscosidad máxima: CST de 20.000 (mm2/s)
- Densidad máxima: 13,6 g/cm3
Especificaciones
≤±0,5% | |
Rojo | |
Pipeta de desplazamiento positivo | |
Líquidos como soluciones de proteínas concentradas, aceites, grasas, resinas, medios de glicerina con alta presión de vapor, como alcohol, acetona e hidrocarburos | |
10μL | |
1 año |
No autoclavable | |
1 | |
5 ml | |
Una punta y un cierre | |
± 0,5 % o menos |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
7Hours
9Minutes
15Seconds
41