Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta Transferpettor™
Puntas de pipeta de desplazamiento positivo reutilizables
Marca: BRAND™ 702860
26.99 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricadas con polietileno
- Puntas de pipeta de desplazamiento positivo reutilizables
- Compatible con pipetas de desplazamiento positivo de transferpettor BrandTech
Especificaciones
Autoclavable | |
Polipropileno | |
Transferpette™ | |
15,6 cm |
Naranja | |
De 2 a 10 ml | |
6,14 in |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30