Learn More
VACUUBRAND™ Vaso colector y kit adaptador para sistemas de aspiración de fluidos Vacuubrand BVC
Piezas de repuesto y accesorios para los sistemas de aspiración de líquidos VACUUBRAND
Marca:  VACUUBRAND™ 20635810
262.07 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12665640
  • 300.00€ / 4 litros
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • La familia de BVC de sistemas de aspiración de líquidos ofrece soluciones compactas y silenciosas para el trabajo con cultivos celulares.
  • Proporcionan la flexibilidad necesaria para adaptarse al protocolo de descontaminación en la esterilización en autoclave o la desinfección en el frasco. Recipiente de recogida
  • Recipiente de recogida: está disponible en capacidades de 2 l y 4 l
  • Kit adaptador: para ajustar el recipiente de recogida de vidrio de 2 litros en los modelos BVC Control y Professional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
4 l
Sistema de aspiración de líquidos BVC
Recipiente de recogida
Recipiente de recogida de polipropileno de 4 l para BVC
Polipropileno
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
VACUUBRAND™ Vaso colector y kit adaptador para sistemas de aspiración de fluidos Vacuubrand BVC > Recipiente de recogida de polipropileno de 4 l para BVC