Learn More
BRAND™ Tubos de 8 tiras de PCR
Fabricados con polipropileno sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar reactivos y muestras. Los tubos de 8 tiras de PCR están libres de ARNasa, ADNasa y ADN y son compatibles con la mayoría de termobloques de 24, 32, 96 y 384 pocillos.
Marca: BRAND™ 781330
124.32 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24367" para aplicar la oferta.
Descripción
Fabricadas con plástico puro de gran calidad para ofrecer resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de aplicaciones de PCR, y se fabrican sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras. Las tiras de tubos están disponibles con o sin tapones y se pueden adquirir por separado.- Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
- Esterilizable en autoclave
- Sin ADN, ARNasa ni ADNasa.
- Compatible con la mayoría de bloques térmicos de 24, 32, 96 y 384 pocillos.
- Disponibles en prácticos juegos de tubos/tapones.
Especificaciones
Transparente | |
Polipropileno | |
Sí | |
Sí | |
Tira de tubos |
0,2 ml | |
Sí | |
Esterilizable en autoclave | |
Tira |