Learn More
BRAND™ Tubos de 8 tiras de PCR
Fabricados con polipropileno sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar reactivos y muestras. Los tubos de 8 tiras de PCR están libres de ARNasa, ADNasa y ADN y son compatibles con la mayoría de termobloques de 24, 32, 96 y 384 pocillos.
Marca: BRAND™ 781326
246.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fabricadas con plástico puro de gran calidad para ofrecer resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de aplicaciones de PCR, y se fabrican sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras. Las tiras de tubos están disponibles con o sin tapones y se pueden adquirir por separado.- Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
- Esterilizable en autoclave
- Sin ADN, ARNasa ni ADNasa.
- Compatible con la mayoría de bloques térmicos de 24, 32, 96 y 384 pocillos.
- Disponibles en prácticos juegos de tubos/tapones.
Especificaciones
Transparente | |
Polipropileno | |
Sí | |
Sí | |
Tubos y tapón plano |
0,2 ml | |
Sí | |
Esterilizable en autoclave | |
Tira |
Brand PCR Products
Tamaño : 7.8 MB
Brand PCR Products
Tamaño : 7.8 MB
Título del producto
BRAND™ Tubos de 8 tiras de PCR > Tira de tubos/tira de tapones; tira de 8; transparentes
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido