Learn More
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10532511
|
BUCHI
037454 |
kit de calibración | Medidores de punto de fusión BUCHI B-540/545 | N/A | N/A | N/A | |||||
12847695
|
BUCHI
037454 |
kit de calibración | Medidores de punto de fusión BUCHI B-540/545 |
460.72€
3 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
12053303
|
BUCHI
11055018 |
Juego de calibración | Instrumento de punto de fusión Buchi |
795.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
12063303
|
BUCHI
11055019 |
Kit de verificación | Instrumento de punto de fusión Buchi |
667.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Utilize the embedded firmware and software on your BUCHI Melting Point apparatus to calibrate and verify your instrument at any time.
- Comprehensive IQ/OQ procedures including certified calibration and verification compounds for GLP/GMP laboratories
- Guided calibrations and verifications provide easy and reliable results
- Ensures compliance from 10°C to 400°C
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Calibration Kit for Melting Point
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sólido comburente Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P361 + P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P405-Guardar bajo llave.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P370+P378-En caso de incendio: UtilizarCO2, polvo extintoro agua pulverizada. para la extinción.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BUCHI Accesorios para el instrumento de punto de fusión M-560/M-565