Learn More
Solución tampón de pH 4, tampón de citrato, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 258585000
35.04 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón de pH
Especificaciones
Buffer solution pH 4 | |
68-04-2, 7647-14-5, 7732-18-5 | |
3.98 to 4.02 (20°C) | |
500 mL | |
MFCD00130806 | |
Traceable to NIST | |
204.23 |
Phthalate buffer | |
Incolora | |
Líquido | |
C8H5KO4 | |
Frasco de plástico | |
Solubilidad en agua: soluble. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0455656 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 258580010,258585000,258580050 |
A0455657 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 258580010,258585000,258580050 |
A0394610 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | |
A0394609 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | |
B00R3744 | Certificado de análisis | 14/12/2022 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 24126Expires: 2025-02-13
Days
20Hours
0Minutes
38Seconds
34New Offer Ahorre hasta un 97%