Learn More
Fisherbrand™ Quemador Bunsen sin luz piloto con conexión NF, 13 mm de apertura
Probado para garantizar la calidad de la llama y la ausencia de fugas antes del embalaje.
Marca: Fisherbrand™ 4006/2BBSP
Descripción
- Conexión NF
- No está equipado con regulador de aire
- Diámetro del cabezal del quemador de 13 mm
- Altura total de 145 mm
- Quemador de acero cromado, base de hierro fundido
Especificaciones
Mechero Bunsen | |
Gas natural, metano | |
13 mm | |
Conector NF |
Conector F atornillado G 0,5 | |
Consumo de 107 l/h | |
145 mm | |
1 unidad |
Título del producto
Fisherbrand™ Quemador Bunsen sin luz piloto con conexión NF, 13 mm de apertura > Tipo de gas: Natural/Metano
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido