Learn More
Hidroxianisol butilado, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10551291
Hidroxianisol butilado, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10551291
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10551291
Marca: Thermo Scientific Acros 235231000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25013-16-5
Fórmula molecular C11H16O2
Peso molecular (g/mol) 180.24
Número MDL MFCD01779059
Clave InChI MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxyMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8456
ChEBI CHEBI:76358
Nombre IUPAC 2-tert-butil-4-metoxifenol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butylated hydroxyanisole
Nombre de nota 96%
Punto de fusión 48°C to 55°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 268°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,1549
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,propylene glycol,,chlorogorm,ether and acetone,slightly soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.24
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Copos cristalinos o cristales
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464174 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/07/2024 Catalog Number235230025,235235000,235231000
Número de loteA0444369 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number235230025,235235000,235231000
Número de loteA0399813 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2022 Catalog Number235230025,235235000,235231000
Número de loteA0405337 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number235230025,235235000,235231000
Número de loteA0436381 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/11/2022 Catalog Number235230025,235235000,235231000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Butylated hydroxyanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidroxianisol butilado, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >