Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba C-Flex blanco Masterflex™
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con estos tubos. Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ C-Flex™ L/S™ combinan la biocompatibilidad de la silicona con una resistencia química similar a los tubos Tygon™. Ideales para aplicaciones que incluyan presión, altura de aspiración y líquidos viscosos.
126.00€ - 193.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Longitud global (métrico) | 760 cm |
Para utilizar con (aplicación) | Para usos genéricos de laboratorio que requieran un alto rendimiento y una larga vida |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
Permeabilidad a los gases | Bajo |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11725128
|
Masterflex™
06424-15 |
15 |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11755128
|
Masterflex™
06424-24 |
24 |
146.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11740989
|
Masterflex™
06424-35 |
35 |
183.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11720999
|
Masterflex™
06424-36 |
36 |
193.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con estos tubos.Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ C-Flex™ L/S™ combinan la biocompatibilidad de la silicona con una resistencia química similar a los tubos Tygon™.Ideales para aplicaciones que incluyan presión, altura de aspiración y líquidos viscosos.
Los tubos C-Flex™ cuentan con una excepcional resistencia a la tracción y a los desgarros, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a gases y una superficie lisa. Tubos de laboratorio de uso general para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil.- Pared más gruesa en comparación con los tubos para bombas de precisión
- Uniformidad entre lotes para una precisión y repetibilidad excepcionales
- Proporciona una vida útil más larga que otras formulaciones de tubos de silicona de platino y peróxido
- Bajo nivel de fijación de proteínas
- Termosellables y soldables
- Mejor resistencia a la fluctuación de pH
- Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, REACH, RoHS, ADCF
- Opción económica
- Blanco opaco
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Para usos genéricos de laboratorio que requieran un alto rendimiento y una larga vida | |
Bajo | |
de 135 °C |
760 cm | |
-40 °C | |
Blanco opaco | |
Tubos de bombas |