Learn More
CACNG8 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Thermo Scientific PA5114707
Código de producto. 17227473
  • 488.00€ / 100 microlitros
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Antibody detects endogenous levels of total CACNG8.
Regulates the trafficking and gating properties of AMPA- selective glutamate receptors (AMPARs). Promotes their targeting to the cell membrane and synapses and modulates their gating properties by slowing their rates of activation, deactivation and desensitization and by mediating their resensitization. Does not show subunit-specific AMPA receptor regulation and regulates all AMPAR subunits. Thought to stabilize the calcium channel in an inactivated (closed) state.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
CACNG8 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated