Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 12 x 75mm Round Bottom Sample Tubes
Utilice estos tubos de muestra de fondo redondo Capitol Vial de 12 x 75 mm para la recogida, almacenamiento y transporte de muestras generales.
Marca: Thermo Scientific™ S40122
111.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Use Thermo Scientific™ Capitol Vial 12 x 75mm Round Bottom Sample Tubes for sample collection, storage and transport. Tubes are non-sterile.
Características del tubo
- Disponible en poliestireno y polipropileno
- Usar con tapones de 12 ml y muestras de códigos de color
Aviso sobre pedidos:
Caja de 1000 unidades
Especificaciones
Tubo de muestra de polipropileno sin tapón | |
Polipropileno | |
1000 | |
Tapón | |
Tubo de muestras |
12 mm | |
8 mL | |
Fondo redondo | |
75 mm | |
Tapón hermético universal - M995133 |