Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura
GREENER_CHOICE
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan ideales para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
Marca:  Thermo Scientific™ 02LTRED
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15618518
Descripción
Descripción
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan idóneos para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
  • Estructura aséptica, hermética y a prueba de fugas
  • Viales de polipropileno aptos para uso alimentario aprobados por la FDA al 100 %
  • La tapa con bisagra permanente facilita la apertura del vial con una sola mano
  • Recipientes sin hombros y con menos revestimiento
  • 23 (D.I.) x 84 mm (L) (0,9 x 3,3 pulg)
  • Disponibles en 22 colores distintos
Información para pedidos:
Caja de 600 unidades
Recomendada para:
Almacenamiento de material biológico, transporte de biopsia, almacenamiento de ADN, análisis de productos lácteos, envasado de productos para diagnóstico, muestreo ambiental, análisis de agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rojo claro
23 mm
Polipropileno
60 ml
Con marcado FDA
2,0 oz
Tapa articulada
600 cajas
Vial
0,9 in
Rojo claro
Estéril
3,3 in
Standard
60 mL
84 mm
FDA
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura >