Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan ideales para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
Marca: Thermo Scientific™ 02DKORANGE
176.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan idóneos para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
- Estructura aséptica, hermética y a prueba de fugas
- Viales de polipropileno aptos para uso alimentario aprobados por la FDA al 100 %
- La tapa con bisagra permanente facilita la apertura del vial con una sola mano
- Recipientes sin hombros y con menos revestimiento
- 23 (D.I.) x 84 mm (L) (0,9 x 3,3 pulg)
- Disponibles en 22 colores distintos
Información para pedidos:
Caja de 600 unidades
Recomendada para:
Almacenamiento de material biológico, transporte de biopsia, almacenamiento de ADN, análisis de productos lácteos, envasado de productos para diagnóstico, muestreo ambiental, análisis de agua
Especificaciones
0,9 in | |
Naranja oscuro | |
Estéril | |
3,3 in | |
Standard | |
60 mL | |
84 mm | |
FDA |
23 mm | |
Polipropileno | |
60 ml | |
Con marcado FDA | |
2.0 oz. | |
Tapa articulada | |
1 unidad | |
Vial |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1416403 | Certificado de conformidad | 18/11/2024 | 02DKORANGE |