Learn More
Fisherbrand™ Insertos de cajas criogénicas de cartón, 133mm
Combine estos insertos con cajas criogénicas para un almacenamiento de células y una manipulación de muestras flexibles. Los insertos para cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ incluyen cartón resistente a temperaturas ultrabajas con acabado repelente al agua para el almacenamiento de muestras.
Marca:  Fisherbrand™ CRY-OFF-830M
Código de producto. 12797125
  • 47.20€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
Especificaciones
Especificaciones
10 Paquetes
Insertos para caja criogénica
Tubos de almacenamiento de muestras
133 mm
10 x 10
Cartón
Almacenamiento de muestras
25 mm
133 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Insertos de cajas criogénicas de cartón, 133mm > Rejilla: 10 x 10; altura: 25 mm; anchura: 133mm