Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TRACE™ TR-FFAP
Mantiene un bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas. Elija estas columnas para una robustez extraordinaria en separaciones difíciles de analizar.
Marca: Thermo Scientific™ 260N230P
1130.82 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas. Elija las columnas para GC Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP para lograr una robustez extraordinaria en separaciones difíciles de analizar.
Diseñado específicamente para el análisis de FFAP:- Fase polar, TPA polietilenglicol modificado
- Fase ligada FFAP
- Sometidas a pruebas de control de calidad para análisis de compuestos ácidos
- Equivalentes a USP G25 y G35
- Calidad y reproducibilidad excelentes
- Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
- Robustez extraordinaria para separaciones difíciles de analizar
- Rendimiento fiable y reproducible
Uso recomendado:
- Ácidos
- Análisis FFAP
- Alcoholes
Especificaciones
240/250 °C | |
0,32 mm | |
Trace™ TR-FFAP | |
GC para análisis de FFAP, GC para análisis de compuestos ácidos | |
50 m | |
50 m x 0,32 mm x 0,5 µm |
0,32 mm | |
TRACE | |
G25, G35 | |
0,5 μm | |
Polar |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.