Learn More
Carl Zeiss™ Aceite de inmersión Immersol™
Aumenta la potencia de resolución de un microscopio. El aceite de inmersión Zeiss Immersol™ es un aceite transparente con un índice de refracción de 1.518. No contiene fluorescencia ni halógenos y cuenta con certificado ISO 8036-1/2.
95.00€ - 473.07€
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Cantidad | Tipo de empaquetado | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Cantidad | Tipo de empaquetado | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10389092
|
Carl Zeiss™
000000-1111-809 |
ISO 8036-1 | 500 mL | Frasco | Immersol 518 N |
473.07€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13405948
|
Carl Zeiss™
000000-1111-808 |
ISO 8036-1 | 250 mL | Frasco | Immersol 518 N | N/A | N/A | N/A | |||||
10247272
|
Carl Zeiss™
000000-1111-807 |
ISO 8036-1 | 100 mL | Frasco | Immersol 518 N |
309.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10539438
|
Carl Zeiss™
444960-0000-000 |
ISO 8036-1/2 | 20 mL | Lubricador | Immersol 518 F | N/A | N/A | N/A | |||||
10690586
|
Carl Zeiss™
444962-0000-000 |
ISO 8036-1/2 | 100 mL | Frasco | Immersol 518 F |
470.08€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10418653
|
Carl Zeiss™
000000-1111-806 |
ISO 8036-1 | 20 mL | Lubricador | Immersol 518 N | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Aumenta la capacidad de resolución del microscopio. Zeiss Immersol™ es un aceite transparente con un índice de refracción de 1,518. No contiene fluorescencia ni halógenos y cuenta con certificado ISO 8036-1/2.
- Aceite de inmersión sin burbujas
- Adecuado para objetivos de inmersión en aceite de Carl Zeiss
Especificaciones
1,518 |
Seguridad y manipulación
- Immersol 518 N
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Bis (isopropyl)naphthalene