Learn More
CAY10603, MedChemExpress
MedChemExpress CAY10603 (BML-281) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 2 pM; CAY10603 (BML-281) also inhibits HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC8, HDAC10, with IC50s of 271, 252, 0.42, 6851, 90.7 nM.
95.85€ - 1321.65€
Especificaciones
CAS | 1045792-66-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C22H30N4O6 |
Peso molecular (g/mol) | 446.5 |
Porcentaje de pureza | 95.39% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16473557
|
Medchem Express
HY-18613 |
50 mg |
876.15€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16457538
|
Medchem Express
HY-18613 |
10 mg |
287.55€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16453606
|
Medchem Express
HY-18613 |
25 mg |
557.55€
25 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16447486
|
Medchem Express
HY-18613 |
100 mg |
1321.65€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16441739
|
Medchem Express
HY-18613 |
1 mg |
95.85€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16440018
|
Medchem Express
HY-18613 |
5 mg |
175.50€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CAY10603 (BML-281) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 2 pMEspecificaciones
1045792-66-2 | |
C22H30N4O6 | |
446.5 | |
95.39% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.