Learn More
Gibco™ CD CHO AGT™ Medium
Medio CD CHO AGT™
Marca: Gibco™ 12490017
109.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24275" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El medio CD CHO AGT™ (tecnología de granulación avanzada) es un medio libre de proteínas y definido químicamente optimizado para el crecimiento de células de ovario de hámster chino (CHO) y la expresión de proteínas recombinantes en cultivo de suspensión. El formato de medios secos AGT ™ está diseñado para proporcionar una mayor consistencia y productividad en todas las etapas de producción, desde el desarrollo hasta la fabricación comercial. El medio CD CHO AGT™ no contiene proteínas ni componentes peptídicos de origen animal, vegetal o sintético, así como ningún lisado o hidrolizado no definidos.Cuándo utilizar el medio CD CHO
Cuándo se debe considerar otro medio Gibco™
Considere el medio CD FortiCHO™ cuando:
Considere un medio CD OptiCHO™ cuando:
Considere un medio CD DG44 cuando:
Formulaciones de medios líquidos
Los medios AGT™ Gibco™ también están disponibles en un formato líquido que ofrece el mismo rendimiento y formulación que el formato de medios AGT™. Los medios líquido Gibco™ se fabrican libres de origen animal con la misma formulación completa, libre de suero, libre de proteína y químicamente definida, y el rendimiento que sus equivalentes de medios AGT™.
Diseñe medios específicos para sus necesidades
Ya se trate de un experimento de sobremesa o un procesamiento de bioproducción a gran escala, ofrecemos formatos especializados, envases y niveles de calidad específicos para sus necesidades.’ Con los servicios de personalización de medios de buenas prácticas de fabricación (cGMP) Gibco™ tendrá a su disposición la potencia de fabricación y los años de experiencia de nuestros especialistas de I+D y de aplicaciones de bioproducción.
Especificaciones
CHO | |
Polvo (AGT) | |
Sin suero | |
Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico, Sin timidina, Sin hipoxantina | |
1 L | |
≤10 EU/ ml, bajo | |
Sin antibióticos | |
Hámster | |
Cultivos celulares en suspensión |
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero | |
Medio CHO CD | |
Bicarbonato sódico | |
AGT™, Gibco™ | |
Hielo húmedo | |
Vial cerrado Securitainer | |
1 l | |
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C). |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 9
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3057200 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 12490001,12490017,12490003,12490025 |
3089498 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 12490001,12490017,12490003,12490025 |
3098403 | Certificado de análisis | 30/01/2025 | 12490001,12490017,12490003,12490025 |
3088903 | Certificado de análisis | 30/01/2025 | 12490001,12490017,12490003,12490025 |
3098405 | Certificado de análisis | 30/01/2025 | 12490001,12490017,12490003,12490025 |
Título del producto
Gibco™ CD CHO AGT™ Medium > 1 L