Learn More
Gibco™ Medio CD OptiCHO™
GREENER_CHOICE
Medio CD OptiCHO™
Marca:  Gibco™ 12681011
166.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24275" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10716013
  • 181.00€ / 1 litro
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
CHO
1 X
Medio CD OptiCHO
Piruvato sódico, Bicarbonato sódico
Gibco™
Temperatura ambiente
Frasco
Hámster
Cultivos celulares en suspensión
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Líquido
Sin suero
Sin glutamina, Sin rojo fenol
1 L
Bajo
Sin antibióticos
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Documentos
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2412459 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number12681011
Número de lote2695460 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number12681011
Número de lote2695403 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number12681011
Número de lote2695424 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number12681011
Número de lote2825941 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number12681011
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ Medio CD OptiCHO™ > 1000 ml