Learn More
Macherey-Nagel™ Dedales de extracción de celulosa
Marca:  Macherey-Nagel™ 645022
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10343071
  • 118.00€ / paquete de 25
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Especificaciones
33 mm
Analysis of soil contaminants; determination of binder content in asphalt; fat determination in food and feed
Soxhlet extractors or automised extractors
Celulosa
645
94 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Macherey-Nagel™ Dedales de extracción de celulosa > Inner Diameter: 33mm; Height: 94mm