Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas de precisión Kimtech™ Science
Paños bajos en pelusa, químicamente inertes y de alta absorbencia para tareas delicadas e instrumentación en una amplia variedad de aplicaciones. Los paños de color blanco y 1 capa se suministran en una conveniente caja Pop-Up y son antiestáticos.
Marca: Kimberly-Clark™ 7551
177.13 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24298" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para equipos, superficies, óptica y materiales delicados, nuestras toallitas blancas de bajo contenido de pelusa y alta absorbencia es lo que usted necesita
- Toallitas blancas para aplicaciones de carácter general fabricadas con fibra 100 % pura
- Se suministran en una caja emergente higiénica y fácil de usar
- Absorción con bajo nivel de generación de pelusas para aplicaciones y superficies delicadas
- Adecuadas para entornos ISO clase 4 o superiores
- Adecuadas para aplicaciones en sanidad, fabricación, óptica y electrónica
- Material químicamente inerte y antiestático
Especificaciones
Critical Task Wipe | |
31 cm | |
28,5 cm | |
Blanco | |
Limpieza ligera de precisión de piezas, superficies, instrumentos e instrumental de vidrio delicado | |
No estéril |
14.56 in. | |
14.56 in | |
Celulosa | |
31 x 28.5 cm (12.2 x 11.2 in.) | |
1 capas |