Learn More
-
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, puerta interior segmentada, control de oxígeno
La incubadora de CO2 CellXpert™ C170i proporciona condiciones de crecimiento fiables para obtener resultados más reproducibles.
Marca: Eppendorf™ 6731001081
Ver más versiones de este producto
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Control de oxígeno
- Interfaz de usuario avanzada y puertos USB frontales
- Diseño sin ventilador, sistema de estantería inteligente y concepto de aislamiento innovador
- Nuevo concepto de cierre magnético de puertas para puertas exteriores e interiores
- Cámara sin costuras, fácil desmontaje
- Desinfección a alta temperatura (HTD) de 180 °C con protocolo, sin filtros HEPA internos
- Tareas y alarmas personalizables
- Sistema de gestión de edificios estándar y laboratorio conectado VisioNize
- Protección contra vibraciones y turbulencias
Especificaciones
170 l | |
Sensor de IR | |
UE | |
Interfaz táctil VisioNize™ | |
Puerta interior con 8 segmentos | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 pulg.) |
Acero inoxidable | |
Sí | |
Ambiente +4 °C a 50 °C | |
Mango de lado derecho | |
ZrO2 (dióxido de circonio) | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 pulg.) | |
De 220 a 240 V, 50/60 Hz |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
-
Eppendorf CellXpert C170i CO2 Incubators - For More Reproducible Cell Culture Results
White Paper: CO2 Incubator Temperature Control
Tamaño : 3.1 MB
CellXpert for PSC and MSC Culture
Tamaño : 1.6 MB
CellXpert Cost of Ownership
Tamaño : 568.5 kB
CellXpert for Cell Based Assays
Tamaño : 1.3 MB
Eppendorf Delivery Check list June 2022.pdf
Tamaño : 350.1 kB
Culture of Tomorrow: CellXpert
Tamaño : 3 MB
Título del producto
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, puerta interior segmentada, control de oxígeno > Tipo de enchufe: UE; mango de lado derecho; puerta interior con 8 segmentos
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido