Learn More
Cloruro de cesio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Analytical chemistry reagent for detecting inorganic ions. Source of cesium metal. Phase transfer catalyst in organic chemistry. Used for density gradient work to separate and purify proteins (isopycnic centrifugation) including chromosomal, plasmid and organelle (mitochondrial or plasmid) DNAs, and different RNA types. Preparation of electrically conducting glasses and screens of cathode ray tubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1303°C |
Nombre del producto químico o material | Cesium chloride |
Punto de fusión | 646°C |
Forma física | Cristalino malla - 20 |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (metals basis) |
Información de solubilidad | Soluble in water and concentrated hydrochloric acid. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.36 |
Índice de refracción | 1.6418 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P11L009 | Certificado de análisis | 19/03/2025 | 010018.14,010018.22 |
M04K007 | Certificado de análisis | 18/01/2024 | 010018.14,010018.22 |
N08J026 | Certificado de análisis | 24/10/2023 | 010018.14,010018.22 |
U15J032 | Certificado de análisis | 21/08/2023 | 010018.14,010018.22 |
T25I010 | Certificado de análisis | 06/08/2022 | 010048.FI,010018.14,010018.22 |