Learn More
Thermo Scientific™ Registradores gráficos para ultracongeladores
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C.
Marca: Thermo Scientific™ 332791G02
Descripción
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C mediante registradores gráficos Thermo Scientific™ para ultracongeladores. Los registradores emplean papel de registro de 15 cm (6 in. pulg) y están disponibles como instalados en fábrica o in situ.
Características:- Registrador de siete días
- Funciona a hasta -150 °C
- Instalado en fábrica o in situ
Información para pedidos:
- La instalación in situ la debe realizar personal cualificado
Especificaciones
Registrador gráfico | |
Congeladores horizontales serie TDE | |
Grabadora |
de 150 °C | |
7 días |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron