Learn More
Thermo Scientific™ Registradores gráficos para ultracongeladores
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C.
Marca:  Thermo Scientific™ 332166G02
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17898000
  • 1748.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C mediante registradores gráficos Thermo Scientific™ para ultracongeladores. Los registradores emplean papel de registro de 15 cm (6 in. pulg) y están disponibles como instalados en fábrica o in situ.
Características:
  • Registrador de siete días
  • Funciona a hasta -150 °C
  • Instalado en fábrica o in situ
Información para pedidos:
  • La instalación in situ la debe realizar personal cualificado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Registrador gráfico
Congeladores horizontales serie TDE
Grabadora
-150 °C
7 días
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Registradores gráficos para ultracongeladores >