Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de dos tapones Chem-Durance Bio L/S™
Excelente resistencia química y una larga vida útil de bombeo
214.00€ - 217.00€
Especificaciones
Material | Bio Chem-Durance |
---|---|
Tipo de producto | Tubos de 2 tapones |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15313174
|
Masterflex™
96117-13 |
13 |
214.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16438743
|
Masterflex™
96117-16 |
16 |
217.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15323174
|
Masterflex™
96117-25 |
25 |
216.00€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- La camisa exterior flexible actúa como capa aislante para absorber y disipar el calor de los rodillos, lo que aumenta la vida útil de los tubos
- El revestimiento con calibre liso sin plastificadores es hidrófobo y resiste la absorción y adsorción de líquidos acuosos
Especificaciones
Bio Chem-Durance | |
Tubos de 2 tapones |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Masterflex™ Tubos para bombas de dos tapones Chem-Durance Bio L/S™