Learn More
Cloroformo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
60.27€ - 763.80€
CAS | 67-66-3, 64-17-5 |
---|---|
Fórmula molecular | CHCl3 |
Peso molecular (g/mol) | 119.37 |
Número MDL | MFCD00000826 |
Clave InChI | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformioMostrar más |
PubChem CID | 6212 |
ChEBI | CHEBI:35255 |
Nombre IUPAC | cloroformo |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10071970
|
Thermo Scientific Acros
158210010 |
1 L | Frasco de vidrio |
60.27€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10236110
|
Thermo Scientific Acros
158210025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
119.15€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13128563
|
Thermo Scientific Acros
158210050 |
5 L | Bidón de metal |
188.94€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10704661
|
Thermo Scientific Acros
158210250 |
25 L | Lata de plástico |
763.80€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
67-66-3, 64-17-5 | |
119.37 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
6212 | |
cloroformo |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformioMostrar más | |
CHEBI:35255 | |
ClC(Cl)Cl |
Especificaciones
Chloroform | |
67-66-3, 64-17-5 | |
1.4800g/mL | |
Líquido | |
99+% | |
1.48 | |
CHCl3 | |
Vapor Pressure: 213mbar at 20°C | |
01, 61 | |
01,130; 08,92; 15,84 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
cloroformo | |
6212 | |
119.38 | |
Extra puro |
-63.0°C | |
290°C | |
61.0°C | |
1.4443 to 1.4463 | |
0.002% max. | |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
0.56 mPa.s (20°C) | |
0.02% max. (K.F.) | |
15, 2142 | |
Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in aceton | |
ClC(Cl)Cl | |
119.37 | |
CHEBI:35255 | |
≥99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P Nocivo en caso de ingestión. Tóxico en caso de inhalación. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Susceptible de provocar cáncer. Susceptible de dañar al feto. Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas, en caso de inhalación.
Declaración de GHS P EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la zona con abundante agua y jabón. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Advertencia
- Chloroform, stabilized with ethanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Chloroform, Ethyl alcohol