Learn More
Cloroformo d, para RMN, 100,0% de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 ml
100 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloroform-d |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 100.0 atom % D |
Densidad | 1.5000g/mL |
Deuterio (D) | 99,95% mín |
Envase | Frasco de vidrio |
Agua | 0,01% máx. (culombimétrico) |
Cantidad | 10 ml |
Punto de fusión | -64.0°C |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467366 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | 166270500,166271000,166270100 |
A0462698 | Certificado de análisis | 19/07/2024 | 166270500,166271000,166270100 |
A0460499 | Certificado de análisis | 31/03/2024 | 166270500,166271000,166270100 |
A0459584 | Certificado de análisis | 21/03/2024 | 166270500,166271000,166270100 |
A0456108 | Certificado de análisis | 27/09/2023 | 166270500,166271000,166270100 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chloroform-d
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloroformo d, para RMN, 100,0% de átomo D, Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction