Learn More
Cloroformo d, para RMN, 100,0% de átomo D, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10581801
Cloroformo d, para RMN, 100,0% de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581801
50 ml, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 ml
100 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10581801
Marca: Thermo Scientific Acros 166270500
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-49-6
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 120.375
Número MDL MFCD00000827
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Sinónimo chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deuteroMostrar másMostrar menos
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
Nombre IUPAC tricloro(deuterio)metano
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform-d
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 100.0 atom % D
Densidad 1.5000g/mL
Deuterio (D) 99,95% mín
Envase Frasco de vidrio
Agua 0,01% máx. (culombimétrico)
Cantidad 50 ml
Punto de fusión -64.0°C
Punto de ebullición 60.0°C
Fórmula lineal CDCl3
Beilstein 01, IV, 54
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.39
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467366 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number166270500,166271000,166270100
Número de loteA0462698 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2024 Catalog Number166270500,166271000,166270100
Número de loteA0460499 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2024 Catalog Number166270500,166271000,166270100
Número de loteA0459584 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/03/2024 Catalog Number166270500,166271000,166270100
Número de loteA0456108 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/09/2023 Catalog Number166270500,166271000,166270100
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroform-d
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloroformo d, para RMN, 100,0% de átomo D, Thermo Scientific Chemicals >