Learn More
Cloroformo d, para RMN, 99,8 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals, envasado en ampollas de 0,75 ml, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10257090
Cloroformo d, para RMN, 99,8 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals, envasado en ampollas de 0,75 ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10257090
10 x 0,75 ml
Click to view available options
Cantidad:
10 x 0,75 ml
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10257090
Marca: Thermo Scientific Acros 320690075
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform-d
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.8 atom % D
Densidad 1.5000g/mL
Deuterio (D) 99,75 % mín
Agua 0,02% máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 x 0,75 ml
CAS 865-49-6
Punto de fusión -64.0°C
Punto de ebullición 60.0°C
Fórmula molecular CHCl3
Fórmula lineal CDCl3
Número MDL MFCD00000827
Beilstein 01, IV, 54
Sinónimo chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC tricloro(deuterio)metano
Peso molecular (g/mol) 120.375
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.39
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466963 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/11/2024 Catalog Number320690075
Número de loteA0464676 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/08/2024 Catalog Number320690075
Número de loteA0464517 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/08/2024 Catalog Number320690075
Número de loteA0462710 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/07/2024 Catalog Number320690075
Número de loteA0460507 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/04/2024 Catalog Number320690075
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroform-d
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
    Days
    1
    Hours
    16
    Minutes
    8
    Seconds
    19
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloroformo d, para RMN, 99,8 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals, envasado en ampollas de 0,75 ml, Thermo Scientific Chemicals >