Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para viales Chromacol
Garantice una posición de trabajo segura en la mesa de trabajo del laboratorio y durante el transporte con estas robustas gradillas para viales.
Marca: Thermo Scientific™ T-105
Descripción
Ahorre espacio en el refrigerador y, al mismo tiempo, garantice una posición de trabajo segura sobre la mesa de trabajo y durante el transporte. Disponibles en diferentes materiales, colores y capacidades, las gradillas para viales Thermo Scientific™ Chromacol satisfacen una gran variedad de necesidades de aplicaciones
Elija entre una variedad de gradillas resistentes a productos químicos y bastante robustas.
- Los modelos de aluminio y de plástico son resistentes a temperaturas de - 90 a + 121°C (de - 130 a + 250°F)
- Los modelos de aluminio y de plástico son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Rack para viales | |
Esterilizables en autoclave | |
Viales (105) | |
Cuadrado |
Rack para viales | |
Negro | |
Espuma | |
Viales de 12 mm de diámetro exterior |
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.