Learn More
Memmert™ Cámara de humedad HCP
Ideal para ensayos ambientales, simulaciones ambientales, ensayos acelerados de durabilidad y ensayos 85/85.
Marca: Memmert™ HCP50
Description
Práctico, fiable y seguro: estas tres palabras describen la cámara de humedad para HCP Memmert.
- Tamaños de modelo: 50, 105, 150, 240
- Intervalo de ajuste de temperatura: De 18 °C a 90 °C
- Intervalo de ajuste de humedad: De 20 a 95 % de HR
- Sistema de calefacción integral: distribución absolutamente homogénea de la temperatura gracias al sistema de calefacción de 6 lados
- Variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
- Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
- Ajuste la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la velocidad del ventilador, la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
- El control activo por microprocesador para humidificar y deshumidificar (de 20 a 95 % HR) garantiza una homogeneidad ideal de temperatura, humedad y tiempos de recuperación cortos después de abrir la puerta
- Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático
- AutoSAFETY: monitor de sobretemperatura y subtemperatura integrado adicionalmente
- Fiable y a prueba de fallos, incluso después de años de funcionamiento continuo
La cámara de humedad para HCP garantiza una homogeneidad ideal de temperatura, humedad y tiempos de recuperación cortos después de abrir la puerta. La cámara prácticamente no requiere mantenimiento y garantiza absoluta fiabilidad y seguridad.
Todas las cámaras de humedad para HCP Memmert se suministrarán con TwinDISPLAY.
El TwinDISPLAY ofrece la máxima comodidad para procesos complejos. Si la aplicación requiere una precisión y fiabilidad excepcionales junto con un funcionamiento intuitivo y una protección contra temperatura doble, incluida la alarma visual, los modelos TwinDISPLAY proporcionarán la funcionalidad, la comodidad y la seguridad necesarias. Mediante el intuitivo software de control y registro AtmoCONTROL, incluso los complejos procesos se pueden programar de forma rápida y sencilla. Varias alarmas acústicas, visuales y de protección contra exceso de temperatura, así como posiblemente el envío de un mensaje de alarma automático a una o varias direcciones de correo electrónico dejarán tiempo para las cosas que realmente importan.
Specifications
de 0,1 °C | |
15 kg | |
No | |
Interfaces de Ethernet y USB | |
Acero inoxidable (304/1,4301) | |
Acero inoxidable | |
Cable de alimentación con enchufe (tipo alemán) | |
De 18 °C a 90 °C | |
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) | |
Es adecuada para pruebas ambientales, simulación ambiental, pruebas de vida útil acelerada y pruebas 85/85 según IEC 60068-2-67 e IEC 60068-2-78. | |
0,5 % de humedad relativa | |
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) | |
Suministro de humedad con agua (solo para agua desmineralizada con una conductividad de 5 a 10 µS/cm y un valor de pH entre 5 y 7; desde un depósito externo) mediante bomba de cebado automático | |
75 kg | |
1 | |
Cámara de humedad | |
1 unidad | |
Acero inoxidable | |
Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo | |
± 0,1 °C | |
3 años | |
521 mm | |
559 mm | |
795 mm | |
521 mm | |
74 kg | |
115/230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Acústicas y visuales | |
DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 | |
TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo | |
56 l | |
Sin iluminación | |
5 | |
Del 20 al 95 % de humedad relativa | |
Cámara de humedad | |
Puerta de acero inoxidable completamente aislada | |
Acero inoxidable | |
Control activo de microprocesador de humidificación y deshumidificación | |
Del 20 al 95% | |
Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (cerradura de la puerta de compresión) | |
HCP50 | |
Diámetro claro de 40 mm | |
Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet | |
Sensor de temperatura, 2 sensores Pt100 DIN clase A | |
Los aparatos deben transportarse en posición vertical | |
2 circuitos de 4 cables Pt100 de clase A | |
Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días | |
330 x 400 x 425 mm | |
330 mm | |
400 mm | |
425 mm | |
330 mm | |
55 kg | |
115/230 V |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.