Learn More
Memmert™ Cámara de humedad HCP
Ideal para ensayos ambientales, simulaciones ambientales, ensayos acelerados de durabilidad y ensayos 85/85.
9445.00€ - 12155.00€
Especificaciones
Exactitud | de 0,1 °C |
---|---|
Tipos de alarma | Acústicas y visuales |
Capacidad del estante (métrico) | 15 kg |
Certificaciones/conformidad | DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 |
compresor | No |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15820096
|
Memmert™
HCP50 |
56 l |
10175.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15810096
|
Memmert™
HCP105 |
107 l |
9445.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15946592
|
Memmert™
HCP150 |
156 l |
12155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Cómoda, fiable y segura - estas tres palabras describen la cámara de humedad HCP de Memmert.
- Tamaños de modelos: 50, 105, 150, 240
- Rango de ajuste de la temperatura: de +18°C a +90°C
- Rango de ajuste de la humedad: de 20 a 95% rh
- Sistema de calefacción integral: distribución absolutamente homogénea de la temperatura gracias al sistema de calefacción de 6 lados
- Variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
- Programación, administración y transmisión de programas a través del puerto Ethernet o el puerto USB mediante el software AtmoCONTROL
- Parámetros ajustables: Temperatura (Celsius o Fahrenheit), humedad relativa, tiempo de funcionamiento del programa, zona horaria, hora de verano/invierno
- Regulación activa de humidificación y deshumidificación (20 – 95 % rh) garantiza una homogeneidad ideal de la temperatura y la humedad y unos tiempos de recuperación cortos después de abrir la puerta
- Suministro de humedad con agua destilada desde un depósito externo mediante una bomba autoaspirante
- AutoSAFETY: Vigilancia adicional integrada de temperatura excesiva o insuficiente
- Fiable y a prueba de fallos, incluso tras años de funcionamiento continuo
La cámara de humedad HCP garantiza una homogeneidad ideal de la temperatura y la humedad, así como breves tiempos de recuperación tras la apertura de la puerta. La cámara prácticamente no necesita mantenimiento y garantiza una fiabilidad y seguridad absolutas.
Todas las cámaras de humedad HCP de Memmert están equipadas con un TwinDISPLAY.
El TwinDISPLAY ofrece la máxima comodidad para procesos complejos. Si la aplicación requiere una precisión y fiabilidad excepcionales junto con un funcionamiento intuitivo y una protección contra temperatura doble, incluida la alarma visual, los modelos TwinDISPLAY proporcionarán la funcionalidad, la comodidad y la seguridad necesarias. Mediante el intuitivo software de control y registro AtmoCONTROL, incluso los complejos procesos se pueden programar de forma rápida y sencilla. Varias alarmas acústicas, visuales y de protección contra exceso de temperatura, así como posiblemente el envío de un mensaje de alarma automático a una o varias direcciones de correo electrónico dejarán tiempo para las cosas que realmente importan.
Especificaciones
de 0,1 °C | |
15 kg | |
No | |
Interfaces de Ethernet y USB | |
Sin iluminación | |
Cable de alimentación con enchufe (tipo alemán) | |
De 18 °C a 90 °C | |
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) | |
Es adecuada para pruebas ambientales, simulación ambiental, pruebas de vida útil acelerada y pruebas 85/85 según IEC 60068-2-67 e IEC 60068-2-78. | |
0,5 % de humedad relativa | |
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) | |
Suministro de humedad con agua (solo para agua desmineralizada con una conductividad de 5 a 10 µS/cm y un valor de pH entre 5 y 7; desde un depósito externo) mediante bomba de cebado automático | |
1 | |
Cámara de humedad | |
1 unidad | |
Acero inoxidable | |
Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo | |
± 0,1 °C | |
3 años | |
115/230 V |
Acústicas y visuales | |
DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 | |
TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo | |
Acero inoxidable (304/1,4301) | |
Acero inoxidable | |
Del 20 al 95 % de humedad relativa | |
Cámara de humedad | |
Puerta de acero inoxidable completamente aislada | |
Acero inoxidable | |
Control activo de microprocesador de humidificación y deshumidificación | |
Del 20 al 95% | |
Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (cerradura de la puerta de compresión) | |
Diámetro claro de 40 mm | |
Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet | |
Sensor de temperatura, 2 sensores Pt100 DIN clase A | |
Los aparatos deben transportarse en posición vertical | |
2 circuitos de 4 cables Pt100 de clase A | |
Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días | |
115/230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |