Learn More
Memmert™ Cámara de humedad HCP
Ideal para ensayos ambientales, simulaciones ambientales, ensayos acelerados de durabilidad y ensayos 85/85.
Marca:  Memmert™ HCP150
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15946592
  • 12155.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-09-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Práctico, fiable y seguro: estas tres palabras describen la cámara de humedad para HCP Memmert.
  • Tamaños de modelo: 50, 105, 150, 240
  • Intervalo de ajuste de temperatura: De 18 °C a 90 °C
  • Intervalo de ajuste de humedad: De 20 a 95 % de HR
  • Sistema de calefacción integral: distribución absolutamente homogénea de la temperatura gracias al sistema de calefacción de 6 lados
  • Variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
  • Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
  • Ajuste la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la velocidad del ventilador, la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
  • El control activo por microprocesador para humidificar y deshumidificar (de 20 a 95 % HR) garantiza una homogeneidad ideal de temperatura, humedad y tiempos de recuperación cortos después de abrir la puerta
  • Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático
  • AutoSAFETY: monitor de sobretemperatura y subtemperatura integrado adicionalmente
  • Fiable y a prueba de fallos, incluso después de años de funcionamiento continuo
La cámara de humedad para HCP garantiza una homogeneidad ideal de temperatura, humedad y tiempos de recuperación cortos después de abrir la puerta. La cámara prácticamente no requiere mantenimiento y garantiza absoluta fiabilidad y seguridad.
Todas las cámaras de humedad para HCP Memmert se suministrarán con TwinDISPLAY.
El TwinDISPLAY ofrece la máxima comodidad para procesos complejos. Si la aplicación requiere una precisión y fiabilidad excepcionales junto con un funcionamiento intuitivo y una protección contra temperatura doble, incluida la alarma visual, los modelos TwinDISPLAY proporcionarán la funcionalidad, la comodidad y la seguridad necesarias. Mediante el intuitivo software de control y registro AtmoCONTROL, incluso los complejos procesos se pueden programar de forma rápida y sencilla. Varias alarmas acústicas, visuales y de protección contra exceso de temperatura, así como posiblemente el envío de un mensaje de alarma automático a una o varias direcciones de correo electrónico dejarán tiempo para las cosas que realmente importan.
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Memmert™ Cámara de humedad HCP > Capacidad:156 L