Learn More
Cromo, solución estándar plasmática, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11329017
Cromo, solución estándar plasmática, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329017
50 mL
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Código de producto. 11329017
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038728.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00010944
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium plasma standard solution
Nombre de nota Cr 1000μg/mL
Cantidad 50 mL
Número UN UN1789
Forma física Líquido
Concentración Cr(NO3)3 in 5% HNO3
Grado Specpure™
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1544574 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2025 Catalog Number038728.AP,038728.AE,038728.AD
Número de lote1538994 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/03/2025 Catalog Number038728.AP,038728.AE,038728.AD
Número de lote1526099 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2025 Catalog Number038728.AP,038728.AE,038728.AD
Número de lote1526104 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2025 Catalog Number038728.AP,038728.AE,038728.AD
Número de lote1538956 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Catalog Number038728.AP,038728.AE,038728.AD
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cromo, solución estándar plasmática, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >