Learn More
Steris™ CIP 220™
Formulado para satisfacer las demandas de limpieza únicas en las industrias que requieren un detergente eficaz y validable.Steris Corporation CIP 220™ es una mezcla patentada de ácido hidroxiacético, un surfactante avanzado y otros ingredientes que mejoran el rendimiento que proporcionan varios mecanismos de limpieza.
Marca: Steris™ 1D2208
404.22 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
El limpiador de investigación y procesos basado en ácido CIP 220 está especialmente formulado para satisfacer las demandas de limpieza únicas que se encuentran en las industrias farmacéutica, biotecnológica, cosmética, de suplementos dietéticos y otras.Este detergente de poca espuma sin fosfato es ideal para su uso en aplicaciones CIP, COP y manuales.
- Flexibilidad: limpieza eficaz contra una amplia variedad de residuos de procesos farmacéuticos
- Fácil de validar: facilita la validación de la limpieza con un paquete completo de documentación de apoyo
- Ahorro de costes: reduce el consumo de agua y el tiempo de limpieza debido a unas características de lavado superiores y bajo formulación de espuma
- Respetuoso con el medio ambiente: sin fosfatos y fabricado con surfactantes biodegradables para facilitar la armonización de los procesos de limpieza
- Fiabilidad: disponibilidad global y fabricado para la industria farmacéutica en una instalación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales, registrada por la FDA y certificada por la norma ISO 9001
Especificaciones
Líquido | |
Incoloro a amarillento | |
4 paq. | |
3,8 L |
2.8 | |
De 10–30 % de ácido hidroxiacético | |
Completamente soluble en agua |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- CIP 220
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Hydroxyacetic acid
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
33Hours
15Minutes
20Seconds
4New Offer Ahorre hasta un 92%