Learn More
cis-2-Penten-1-ol, 97 %, resto principalmente isómero trans, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11442407
cis-2-Penten-1-ol, 97 %, resto principalmente isómero trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442407
100 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11442407
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14262.22
Solicitar formato a granel o personalizado
cis-2-Penten-1-ol is used in the preparation of 1-bromo-pent-2-ene by reacting with phosphorus tribromide and pyridine. Further, it is a banana flavored compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cis-2-penten-1-ol se utiliza en la preparación de 1-bromo-pent-2-eno reaccionando con piridina y tribromuro de fósforo. Además, es un compuesto con sabor a plátano.
Solubilidad
Miscible con alcohol. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1576-95-0
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00063208
Clave InChI BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
Sinónimo cis-2-penten-1-ol, z-pent-2-en-1-ol, z-2-penten-1-ol, 2-penten-1-ol, z, e-2-penten-1-ol, unii-qnc2nb53mj, 2z-penten-1-ol, cis-2-pentenol, qnc2nb53mj, pent-2 e-enolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5364919
SMILES CC\C=C/CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2-Penten-1-ol
Densidad 0.853
Punto de ebullición 138°C
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Notas del porcentaje del ensayo Resto de isómero principalmente trans
Índice de refracción 1.436
Cantidad 100 g
Número UN UN1987
Beilstein 1719473
Información de solubilidad Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Nombre IUPAC (2Z)-pent-2-en-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252402 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/10/2024 Catalog NumberA14262.22,A14262.14,A14262.06
Número de lote10249567 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/02/2024 Catalog NumberA14262.22,A14262.14,A14262.06
Número de lote10218612 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/01/2024 Catalog NumberA14262.22,A14262.14,A14262.06
Número de lote10181590 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14262.22,A14262.14,A14262.06
Número de lote10124180 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14262.22,A14262.14,A14262.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
cis-2-Penten-1-ol, 97 %, resto principalmente isómero trans, Thermo Scientific Chemicals >