Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación azul
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A, graduación azul, se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
Marca:  Hirschmann™ 2240190
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11798041
  • 99.05€ / paquete de 2
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con boquilla, graduación de anillo de puntos principales
  • Graduación azul
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
Hexagonal
Azul
DIN EN ISO 4788
390 mm
Probeta de medición graduada
500 mL
2,5
Conformidad certificada
Redondo
A
±2,5 ml
Vidrio
5 ml
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación azul > Capacidad: 500 ml; altura: 390 mm; graduaciones azules; vaso hexagonal de vidrio