Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación ámbar
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A y graduación ámbar se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
Marca: Hirschmann™ 2210193
Descripción
- Con boquilla, graduación de tinción ámbar de anillo de puntos principales
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Hexagonal | |
Redondo | |
A | |
±5 ml | |
Vidrio | |
10 ml |
Marrón | |
DIN EN ISO 4788 | |
470 mm | |
Probeta de medición graduada | |
1000 ml | |
5 |